Merck
398373
Sigma-Aldrich
Rhodium(III)-phosphat
~5% in H2O
About This Item
Lineare Formel:
RhPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Konzentration
~5% in H2O
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Rh+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
InChIKey
CDPPVBDJYWOMMV-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)