Merck
397253
Sigma-Aldrich
Tetrafluorresorcin Hydrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6F4-1,3-(OH)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.07 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
bp
217-218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
SMILES String
O.Oc1c(F)c(O)c(F)c(F)c1F
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)