Merck
397172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpiperazin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +6.8°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChIKey
JOMNTHCQHJPVAZ-YFKPBYRVSA-N
Anwendung
Valuable synthon for quinoline antibacterials.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)