Merck
395137
Sigma-Aldrich
2-(Trichloracetyl)pyrrol
99%
Synonym(e):
2-Pyrrolyl-trichlormethylketon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
InChIKey
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(Trichloroacetyl)pyrrole is a 2-substituted pyrrole. It undergoes acylation to afford 4-acyl derivatives (4-formyl to 4-hexanoyl).[1]
Anwendung
2-(Trichloroacetyl)pyrrole may be used in the synthesis of following:
  • pyrrole-2-carboxylates, tris[2-(2-pyrryl-carboxy)ethyl]amine and tetrakis(2-pyrryl-carboxy-methyl)methane[2]
  • 1-oxo-2,3-disubstituted -pyrrolo[1,2-a]pyrazines[3]
  • 4-pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxyl­ate[4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 2-alkylputrescines from 3-alkylpyrroles.
Garrido DOA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 403-407 (1988)
Pyrrole-2-carboxylate dimer: a robust supramolecular synthon for crystal engineering.
Yin Z and Li Z.
Tetrahedron Letters, 47(45), 7875-7879 (2006)
Total synthesis of peramine.
Dumas, DJ.
The Journal of Organic Chemistry, 53(20), 4650-4653 (1988)
4-Pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate.
Wang W-Y and Yin Z-M.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), o2737-o2738 (2007)