394327
2-Chlor-4,6-dimethylanilin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1cc(C)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChIKey
LKAQFOKMMXWRRQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?