Wichtige Dokumente
391522
α-Methylhydrozimtsäure
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
167-168 °C/23 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
CC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?