Wichtige Dokumente
391387
4-Amino-5-chlor-2,6-dimethylpyrimidin
96%
About This Item
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc(C)c(Cl)c(N)n1
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-5(7)6(8)10-4(2)9-3/h1-2H3,(H2,8,9,10)
InChIKey
BKFCZKYCVQQMCX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?