Merck
389129
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridin-co-ethylvinylbenzol), vernetzt
25 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Quervernetzung
25 % cross-linked with divinylbenzene
SMILES String
C=Cc1ccncc1
Allgemeine Beschreibung
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5:5:1.3:1.92)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1