Merck
388130
Sigma-Aldrich
Di(propylenglycol)butylether, Isomermischung
99%
Größe auswählen
1 L
75,40 €
75,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
75,40 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
75,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 Antwort
    1. This product does not contain BHT.
      Hilfreich?