Merck
38710
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-butandiol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(+)-1,4-Di-O-methyl-D-threit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
Beilstein:
2070611
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +1.8±0.1°, c = 1.9% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
28-30 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC[C@@H](O)[C@H](O)COC
InChI
1S/C6H14O4/c1-9-3-5(7)6(8)4-10-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
QPXJVYUZWDGUBO-PHDIDXHHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)