Wichtige Dokumente
384429
tert.-Butyl-dimethylsilylchlorid -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
tert-Butylchlordimethylsilan -Lösung, TBDMSCl, tert.-Butyl-dimethylchlorsilan -Lösung, tert.-Butyl-dimethylsilylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
1.225 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChIKey
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?