Wichtige Dokumente
382485
5-Methoxy-2-benzimidazolthiol
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
261-263 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
InChIKey
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
286.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
141.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?