Merck
382442
Sigma-Aldrich
Ethyl-(R)-(−)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-trans-2-propenoat
97%
Synonym(e):
Ethyl-(R)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-propenoat, Ethyl-(R)-trans-4,5-O-isopropyliden-4,5-dihydroxy-2-pentenoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −41°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m1/s1
InChIKey
GZVXALXOWVXZLH-HQZHTGGTSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)