382035
3-Benzyloxy-1-propanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
bp
111-114 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
InChIKey
FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter