Wichtige Dokumente
381748
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-131 °C/28 mmHg (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CCCCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12-10/h8H,6-7,9H2,1-5H3
InChIKey
RBKFRODDAPGVLP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)