Wichtige Dokumente
377066
9,10-Dihydrolysergol
97%
Synonym(e):
6-Methylergoline-8β-methanol
About This Item
Assay
97%
SMILES String
CN1C[C@H](CO)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)