Wichtige Dokumente
375055
4-(Chlormethyl)-1,3-phenylendiisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.596 (lit.)
bp
152-155 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c10-4-7-1-2-8(11-5-13)3-9(7)12-6-14/h1-3H,4H2
InChIKey
LCJLEYPRGLFMGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)