Merck
374687
Sigma-Aldrich
2,2′-(o-Phenylendioxy)diethanol
97%
Synonym(e):
1,2-Bis-(2-hydroxyethoxy)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OCH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
Beilstein:
1875140
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
75-78 °C (lit.)
SMILES String
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
InChIKey
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)