374539
Chlormalonsäure-dimethylester
94%
Synonym(e):
1,3-Dimethyl 2-chloropropanedioate, 2-Chloro-malonic acid dimethyl ester, Chloropropanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl α-chloromalonate, Dimethyl 2-chloromalonate, Dimethyl 2-chloropropanedioate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
94%
Form
liquid
Verunreinigungen
4-5% dimethyl dichloromalonate
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
105-106 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7ClO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
InChIKey
LNBQBURECUEBKZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter