Wichtige Dokumente
374377
2-(Triphenylphosphoranyliden)propionaldehyd
98%
Synonym(e):
1-Formylethylidenetriphenylphosphorane
Größe auswählen
97,00 €
Listenpreis194,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
97,00 €
Listenpreis194,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phosphine
SMILES String
CC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
InChIKey
VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation of acitretin analogs with antitumor activity
- Stereoselective synthesis of essential building blocks of phorboxazole A via hetero Diels-Alder and stereoselective hetero-Michael addition/equilibration
- Preparation of C1-C14 fragment of sarcoglaucol-16-one via Z-selective ando-type Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Wittig reactions
- Synthesis of ring-expanded and epothilone-hybridized macrosphelide analogs as apoptosis-inducing agents
- Preparation of phosphonic acid-containing analogs of mycophenolic acid as inhibitors of IMPDH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?