Wichtige Dokumente
374288
4-Chlorbenzoylchlorid
95%
About This Item
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-14 °C (lit.)
Dichte
1.365 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
InChIKey
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Acylation of benzene using different solid acid catalysts such as dodecatungstophosphoric acid (DTPA), DTPA/K-10 clay, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 clay and sulfated zirconia.[2]
- Preparation of 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-dimethoxynaphthalene.[3]
- Preparation of 4-chlorobenzoyl CoA, via reaction with CoA in KHCO3 buffer.[4]
- Preparation of 1-aryloxyacetyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?