Merck
374113
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-(Trityloxymethyl)-2-pyrrolidinon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +15°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
O=C1CC[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N1
InChI
1S/C24H23NO2/c26-23-17-16-22(25-23)18-27-24(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,22H,16-18H2,(H,25,26)/t22-/m0/s1
InChIKey
FQSSRLVFPQIRJK-QFIPXVFZSA-N
Anwendung
Used in asymmetric Diels-Alder reactions and asymmetric conjugate additions.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1177-1177 (1987)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 426-426 (1990)