Merck
373648
Sigma-Aldrich
2-Nitrobuttersäure-ethylester
96%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(NO2)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
82-83 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3-5(7(9)10)6(8)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
IENPWWUIYXMCJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl 2-nitrobutyrate is a 2-nitroethyl ester of butyric acid. Synthesis of ethyl α-nitrobutyrate from ethyl α-bromobutyrate has been reported.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ethyl α-Nitrobutyrate.
Kornblum N and Blackwood RK.
Organometallic Syntheses, 44-44 (1957)