Wichtige Dokumente
370452
2,2-Diethoxy-acetamid
97%
Synonym(e):
Glyoxylsäureamid-diethylacetal
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChIKey
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?