Wichtige Dokumente
369667
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetylchlorid
98%
Synonym(e):
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher-Säure-/Chlorid
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
doi:10.1038/nprot.2007.354
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies