Wichtige Dokumente
369578
4-Methylphenylbenzoat
99%
Synonym(e):
p-Tolyl benzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
Cc1ccc(OC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChIKey
LLRZUDIHEZXFGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)