Merck
369292
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-prolin-ethylester
97%
Größe auswählen
5 G
397,00 €
397,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
397,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.31
Beilstein:
5950140
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
397,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.15 mmHg ( 100 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −62°, neat
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
InChIKey
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)