Merck
367524
Sigma-Aldrich
Tetrahexadecylammoniumbromid
98%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)15]4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
995.64
Beilstein:
5845950
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
97-100 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C64H132N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65(62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-64H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RBIRNUUGKIFHKK-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)