Wichtige Dokumente
366633
1-(Phenylsulfonyl)indol
98%
Synonym(e):
1-(Benzenesulfonyl)indole, Benzenesulfonic acid indolide, NSC 237040, NSC 683530
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
SMILES String
O=S(=O)(c1ccccc1)n2ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H11NO2S/c16-18(17,13-7-2-1-3-8-13)15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)15/h1-11H
InChIKey
VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Antiplasmodial agents
- Antifungal agents
- Anti HIV-1 agents
- Agonists of the histamine H4 receptor
- Antibacterial agents
- Camalexin analogs
- CDK inhibitors and cytotoxic agents
- Histone Deacetylase inhibitors
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?