Merck
366226
Sigma-Aldrich
Diethyl(phthalimidmethyl)phosphonat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C13H16NO5P/c1-3-18-20(17,19-4-2)9-14-12(15)10-7-5-6-8-11(10)13(14)16/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wittig carbonylating reagent.
Reacant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Preparation of macrocyclic phosphorous acid analogs as inhibitors of HCV-NS3 protease
  • Synthesis of dendrimer-based pH-responsive MRI contrast agent
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 23, 43-43 (1990)