364819
Dispersionsorange 25
Dye content 95 %
Synonym(e):
3-[N-Ethyl-4-(4-nitrophenylazo)-phenylamino]-propionitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
457 nm
SMILES String
CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H17N5O2/c1-2-21(13-3-12-18)16-8-4-14(5-9-16)19-20-15-6-10-17(11-7-15)22(23)24/h4-11H,2-3,13H2,1H3/b20-19+
InChIKey
ZSPPPAFDNHYXNW-FMQUCBEESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable