Merck
364231
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-chlorpyrimidin-1-oxid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
InChI
1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
InChIKey
CFHPTZFRFWGDPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)