Merck
364045
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-propenylether, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
1-Ethoxy-propen
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
Beilstein:
1735974
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
67-76 °C (lit.)
Dichte
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)