Merck
363790
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-benzoesäure-methylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(OC(C)=O)cc1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)