Merck
363766
Sigma-Aldrich
2′-Chloracetanilid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccccc1Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)