Merck
361674
Sigma-Aldrich
5′-O-Trityl-2′-desoxy-β-D-lyxofuranosylthymin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H28N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −39°, c = 0.5 in DMF
mp (Schmelzpunkt)
246-248 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CN([C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C29H28N2O5/c1-20-18-31(28(34)30-27(20)33)26-17-24(32)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26,32H,17,19H2,1H3,(H,30,33,34)/t24-,25-,26-/m1/s1
InChIKey
FZDHVUVGQXVYOP-TWJOJJKGSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)