Merck
360600
Sigma-Aldrich
(−)-Quebrachit
97%
Synonym(e):
2-O-Methyl-1,2,4/3,5,6-hexahydroxycyclohexane, 2-O-Methyl-L-inositol, L-chiro-Inositol 2-methyl ether, L-Quebrachitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −79°, c = 1.2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
189-192 °C (lit.)
SMILES String
CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)