Wichtige Dokumente
359297
Natrium-ethanthiolat
technical grade, 80%
Synonym(e):
Ethanthiol Natriumsalz, Ethylmercaptan Natriumsalz
Größe auswählen
102,90 €
Listenpreis147,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
102,90 €
Listenpreis147,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
SMILES String
CCS[Na]
InChI
1S/C2H6S.Na/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
QJDUDPQVDAASMV-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?