Wichtige Dokumente
359130
2-Methyl-1,3-dithian
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.560 (lit.)
bp
56-59 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1SCCCS1
InChI
1S/C5H10S2/c1-5-6-3-2-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?