Wichtige Dokumente
358991
N-tert.-Butylmethylamin
97%
Synonym(e):
N-Methyl-tert.-butylamin
Größe auswählen
24,70 €
Listenpreis49,40 €Sparen Sie 50%Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
24,70 €
Listenpreis49,40 €Sparen Sie 50%Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
Dichte
0.727 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC(C)(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2,3)6-4/h6H,1-4H3
InChIKey
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?