Merck
358789
Sigma-Aldrich
2-Phosphono-acrylsäure-trimethylester
95%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.12
Beilstein:
1778576
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
95%
Enthält
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)