Wichtige Dokumente
357944
Tris(2-cyanoethyl)nitromethan
95%
Synonym(e):
4-(2-Cyanethyl)-4-nitro-pimelinsäuredinitril, 3,3′,3″-(Nitromethylidin)-tripropionitril, 4-(2-Cyanoethyl)-4-nitroheptandinitril, Nitro-tris-(2-cyanethyl)-methan, Nitromethantrispropionitril, Tris-(2-cyanethyl)-nitromethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)C(CCC#N)(CCC#N)CCC#N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-4-10(14(15)16,5-2-8-12)6-3-9-13/h1-6H2
InChIKey
MUPJJZVGSOUSFH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?