Merck
349542
Sigma-Aldrich
N-Vinylphthalimid
99%
Synonym(e):
2-Vinylisoindoline-1,3-dione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
84-86 °C (lit.)
SMILES String
C=CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO2/c1-2-11-9(12)7-5-3-4-6-8(7)10(11)13/h2-6H,1H2
InChIKey
IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.