Merck
349062
Sigma-Aldrich
2,2,2′-Trimethylpropionanilid
99%
Größe auswählen
5 G
67,69 €
67,69 €
Listenpreis96,70 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
67,69 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCONHC6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
67,69 €
Listenpreis96,70 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
Cc1ccccc1NC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO/c1-9-7-5-6-8-10(9)13-11(14)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChIKey
CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,2,2′-Trimethylpropionanilide (2,2,2-N-pivaloyl-o-toluidine) may be used to determine the concentration of lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) via titration.[1] It may be used to determine the concentrations of alkyllithiums by titration, to the colorimetric endpoint, indicated by the persistence of a yellow color in the solution.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 4-[?-(3-Thienyl) alkyl] pyridines and 4-[?-(3-Thienyl) alkyl]-2, 2'-bipyridines.
Wang JX, et al.
Australian Journal of Chemistry, 48(8), 1425-1436 (1995)
Suffert J.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 509-510 (1989)