Merck
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-isoleucin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
182-183 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
InChIKey
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)