Merck
347752
Sigma-Aldrich
Benzo-12-crown-4
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.25
Beilstein:
1246979
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
SMILES String
C1COCCOc2ccccc2OCCO1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1