Merck
347566
Sigma-Aldrich
Mono-Methyl-cis-5-norbornen-endo-2,3-dicarboxylat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
solid
Verunreinigungen
<5% cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
[H]C1(C2CC(C=C2)C1([H])C(=O)OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)8-6-3-2-5(4-6)7(8)9(11)12/h2-3,5-8H,4H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+,7-,8+/m1/s1
InChIKey
JYZKYCYHXBQTCY-CWKFCGSDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)