Wichtige Dokumente
347256
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol
99%
Größe auswählen
81,20 €
Listenpreis116,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
81,20 €
Listenpreis116,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)Cc2cccc(O)c2O1
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChIKey
WJGPNUBJBMCRQH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?