Merck
347248
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-4-pentensäure-methylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC(CH3)2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-8(2,3)6-7(9)10-4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChIKey
MKLKDUHMZCIBSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)