Wichtige Dokumente
346675
5-Acetyl-salicylsäureamid
98%
Synonym(e):
5-Acetyl-2-hydroxybenzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
InChIKey
LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)